N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
OR936521-5G
APOSOR936521-5GEA 149 EUR
APOSOR936521-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059550
Núm. CAS: 2436-85-3