α-α-Dietoxitolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha,alpha-Diethoxytoluene, Benzaldehyde diethyl Acetal, (Diethoxymethyl)benzene, Benzaldehyde diethyl acetal
OR936523-25G OR936523-5G
APOSOR936523-25GEA 296 EUR
APOSOR936523-25G APOSOR936523-5G
α-α-Dietoxitolueno 95%
α-α-Dietoxitolueno
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038525
Núm. CAS: 774-48-1