3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 95.7 EUR
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048223
Núm. CAS: 5910-25-8