2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936532-1G OR936532-5G OR936532-25G
APOSOR936532-1GEA 85.7 EUR
APOSOR936532-1G APOSOR936532-5G APOSOR936532-25G
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142934
Núm. CAS: 60399-02-2