Ácido 3,3,5-trimetilhexanoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
OR936533-100G OR936533-1KG OR936533-500G
APOSOR936533-100GEA 75.4 EUR
APOSOR936533-100G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G
Ácido 3,3,5-trimetilhexanoico 98%
Ácido 3,3,5-trimetilhexanoico
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/10mmHg
Pto. de fusión: –70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020507
Núm. CAS: 3302-10-1