Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 0 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144164
Núm. CAS: 5837-73-0