1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Isopropyl-3-hydroxypyrrolidine
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 899 EUR
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191525
Núm. CAS: 42729-56-6