1-(3-Hidroxipropil)piperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hidroxipropil)piperazina 98%
1-(3-Hidroxipropil)piperazina
Formula: C₇H₁₆N₂O
Pto. Ebullición: 128…132 °C/5,25mmHg
Pto. de fusión: 49…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023132
Núm. CAS: 5317-32-8