1,1-Difenilhidrazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936542-10G OR936542-1G OR936542-5G
APOSOR936542-10GEA 799 EUR
APOSOR936542-10G APOSOR936542-1G APOSOR936542-5G
1,1-Difenilhidrazina 95%
1,1-Difenilhidrazina
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044505
Núm. CAS: 530-50-7