3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR936548-100G OR936548-25G
APOSOR936548-100GEA 502 EUR
APOSOR936548-100G APOSOR936548-25G
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃S
MW: 115.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010069
Núm. CAS: 24854-43-1