4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
OR936561-100G OR936561-1KG OR936561-500G
APOSOR936561-100GEA 125 EUR
APOSOR936561-100G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005927
Núm. CAS: 19438-60-9