2'-Acetoxiacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936566-100G OR936566-25G OR936566-5G
APOSOR936566-100GEA 0 EUR
APOSOR936566-100G APOSOR936566-25G APOSOR936566-5G
2'-Acetoxiacetofenona 97%
2'-Acetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017223
Núm. CAS: 7250-94-4