p-Tolyl isovalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Tolyl 3-methylbutanoate, Isovaleric Acid p-Tolyl Ester
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 74.1 EUR
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036648
Núm. CAS: 55066-56-3