4-Butilbenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 843 EUR
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butilbenzaldehído 95%
4-Butilbenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040751
Núm. CAS: 1200-14-2