4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
OR936587-25G OR936587-5G
APOSOR936587-25GEA 522 EUR
APOSOR936587-25G APOSOR936587-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01734677
Núm. CAS: 13380-84-2