Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-Methyl-5-cyclohexen-1-one-2-carboxylate, 6-Methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR936598-10G OR936598-1G OR936598-5G
APOSOR936598-10GEA 696 EUR
APOSOR936598-10G APOSOR936598-1G APOSOR936598-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) 95%
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 3419-32-7