Tetramethylhydroquinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Dihydroxy-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzenediol, 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1,4-diol, Durohydroquinone, Dihydroxydurene
OR936609-1G OR936609-250MG
APOSOR936609-1GEA 149 EUR
APOSOR936609-1G APOSOR936609-250MG
Tetramethylhydroquinone 95%
Tetramethylhydroquinone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045781
Núm. CAS: 527-18-4