Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 654 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191439
Núm. CAS: 4093-49-6