N-Formyl-L-leucine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Formyl-Leu-OH, For-Leu-OH
OR936620-5G
APOSOR936620-5GEA 72.5 EUR
APOSOR936620-5G
N-Formyl-L-leucine 95%
N-Formyl-L-leucine
Formula: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055861
Núm. CAS: 6113-61-7