Ethyl cycloheptylideneacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936634-1G OR936634-5G
APOSOR936634-1GEA 101 EUR
APOSOR936634-1G APOSOR936634-5G
Ethyl cycloheptylideneacetate 95%
Ethyl cycloheptylideneacetate
Formula: C₁₁H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093941
Núm. CAS: 1903-23-7