4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936652-10G OR936652-1G OR936652-5G
APOSOR936652-10GEA 812 EUR
APOSOR936652-10G APOSOR936652-1G APOSOR936652-5G
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
4-Benzoyloxy-2-azetidinone
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012317
Núm. CAS: 28562-58-5