4-Ethylphenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 4-Ethylphenyl Ester
OR936654-25G OR936654-5G
APOSOR936654-25GEA 200 EUR
APOSOR936654-25G APOSOR936654-5G
4-Ethylphenyl acetate 95%
4-Ethylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026970
Núm. CAS: 3245-23-6