2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936656-10G OR936656-1G OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA 790 EUR
APOSOR936656-10G APOSOR936656-1G APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Formula: C₁₀H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059477
Núm. CAS: 19372-80-6