N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, N-Acetylcaprolactam
OR936673-500G
APOSOR936673-500GEA 112 EUR
APOSOR936673-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formula: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003262
Núm. CAS: 1888-91-1