Isocianato de 3,4-dimetilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isocianato de 3,4-xililo
OR936712-25G
APOSOR936712-25GEA 111 EUR
APOSOR936712-25G
Isocianato de 3,4-dimetilfenilo 95%
Isocianato de 3,4-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013867
Núm. CAS: 51163-27-0