2-Metilbencilamina 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene

OR936728-100G
APOSOR936728-100GEA 94.4 EUR
APOSOR936728-100G
2-Metilbencilamina 98%
2-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008112
Núm. CAS: 89-93-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR