(S)-(-)-β-Citronelol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Citronelol
OR936732-25G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 78.3 EUR
APOSOR936732-25G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-β-Citronelol 95%
(S)-(-)-β-Citronelol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 225…226 °C
Densidad: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063214
Núm. CAS: 7540-51-4