Ethyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936735-1G OR936735-25G OR936735-5G
APOSOR936735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR936735-1G APOSOR936735-25G APOSOR936735-5G
Ethyl methyl sulphone 95%
Ethyl methyl sulphone
Formula: C₃H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015543
Núm. CAS: 594-43-4