1-Ciclohexiletanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936737-1G OR936737-25G OR936737-5G
APOSOR936737-1GEA 0 EUR
APOSOR936737-1G APOSOR936737-25G APOSOR936737-5G
1-Ciclohexiletanol 95%
1-Ciclohexiletanol
Formula: C₈H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001475
Núm. CAS: 1193-81-3