tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(tert-Butyldimethylsilyl)benzanilide, TBDMS-BEZA
OR936738-1G OR936738-5G
APOSOR936738-1GEA 65.4 EUR
APOSOR936738-1G APOSOR936738-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate
Formula: C₁₉H₂₅NOSi
MW: 311.50 g/mol
Pto. de fusión: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 404392-70-7