Alcohol 4-butoxibencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936762-25G OR936762-5G
APOSOR936762-25GEA 0 EUR
APOSOR936762-25G APOSOR936762-5G
Alcohol 4-butoxibencilico 95%
Alcohol 4-butoxibencilico
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004657
Núm. CAS: 6214-45-5