Tiglic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936769-1G OR936769-5G
APOSOR936769-1GEA 197 EUR
APOSOR936769-1G APOSOR936769-5G
Tiglic anhydride 95%
Tiglic anhydride
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143614
Núm. CAS: 14316-68-8