3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936775-10G OR936775-5G
APOSOR936775-10GEA 705 EUR
APOSOR936775-10G APOSOR936775-5G
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
3-Ethyl-3-methylglutaric acid
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020494
Núm. CAS: 5345-01-7