2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 0 EUR
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formula: C₁₀H₉NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00489998
Núm. CAS: 1826-16-0