Benzyl isopropenyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
OR936797-1G OR936797-250MG
APOSOR936797-1GEA 415 EUR
APOSOR936797-1G APOSOR936797-250MG
Benzyl isopropenyl ether 95%
Benzyl isopropenyl ether
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059913
Núm. CAS: 32783-20-3