4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9368-1G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4107 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801690
Núm. CAS: 874219-45-1