Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Dimethyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR936808-5G
APOSOR936808-5GEA 78.3 EUR
APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209581
Núm. CAS: 4841-84-3