3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 183 EUR
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formula: C₄H₃ClO₃
MW: 134,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134273
Núm. CAS: 4971-55-5