1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-formyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR936830-5G
APOSOR936830-5GEA 97.3 EUR
APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086220
Núm. CAS: 161282-57-1