Methyl thiosalicylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936843-1G OR936843-25G OR936843-5G OR936843-2.5G OR936843-10G
APOSOR936843-1GEA 26.1 EUR
APOSOR936843-1G APOSOR936843-25G APOSOR936843-5G APOSOR936843-2.5G APOSOR936843-10G
Methyl thiosalicylate 95%
Methyl thiosalicylate
Formula: C₈H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060678
Núm. CAS: 4892-02-8