Piridina-2,3-dicarbonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dicyanopyridine
OR936850-1G
APOSOR936850-1GEA 75.4 EUR
APOSOR936850-1G
Piridina-2,3-dicarbonitrilo 95%
Piridina-2,3-dicarbonitrilo
Formula: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191682
Núm. CAS: 17132-78-4