4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
OR936873-25G
APOSOR936873-25GEA 142 EUR
APOSOR936873-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formula: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C
Densidad: 0,854 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190217
Núm. CAS: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III