2-(4-terc-Butilfenil)etanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-25GEA 89.9 EUR
APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-terc-Butilfenil)etanol 95%
2-(4-terc-Butilfenil)etanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236023
Núm. CAS: 5406-86-0