2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 734 EUR
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059079
Núm. CAS: 2496-90-4