2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9369-1G OR9369-5G
APOSOR9369-1GEA 140 EUR
APOSOR9369-1G APOSOR9369-5G
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Formula: C₈H₁₀N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665849
Núm. CAS: 16064-21-4