4-Amino-2-metilquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 203 EUR
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-metilquinolina 95%
4-Amino-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006759
Núm. CAS: 6628-04-2