3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methylpentane-1,5-diol
OR936911-500G
APOSOR936911-500GEA 66.7 EUR
APOSOR936911-500G
3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039547
Núm. CAS: 4457-71-0