N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936934-25G OR936934-100G
APOSOR936934-25GEA 102 EUR
APOSOR936934-25G APOSOR936934-100G
N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formula: C₇H₁₇NOSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010098
Núm. CAS: 13368-42-8