5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936943-1G OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA 161 EUR
APOSOR936943-1G APOSOR936943-5G
5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona 95%
5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142767
Núm. CAS: 7307-04-2