2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936945-25G OR936945-5G
APOSOR936945-25GEA 278 EUR
APOSOR936945-25G APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Formula: C₅H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09742834
Núm. CAS: 630-22-8